Få mere at vide
Pregna-4,9(11)-diene-3,20-dione (90%), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Pregna-4,9(11)-diene-3,20-dione |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C21H28O2/c1-13(22)17-6-7-18-16-5-4-14-12-15(23)8-10-20(14,2)19(16)9-11-21(17,18)3/h9,12,16-18H,4-8,10-11H2,1-3H3/t16-,17+,18-,20-,21+/m0/s1 |
| Formel vægt | 312.2089 |