Få mere at vide
Pregna-4,9(11),16-triene-3,20-dione, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Pregna-4,9(11),16-triene-3,20-dione |
| CAS | 21590-20-5 |
| Molekylær formel | C21H26O2 |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | Hydrocortisone Impurity 17 |
| InChI formel | InChI=1S/C21H26O2/c1-13(22)17-6-7-18-16-5-4-14-12-15(23)8-10-20(14,2)19(16)9-11-21(17,18)3/h6,9,12,16,18H,4-5,7-8,10-11H2,1-3H3/t16-,18+,20-,21+/m0/s1 |
| SMIL | CC(=O)C1=CC[C@@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)CC[C@]4(C)C3=CC[C@]12C |
| IUPAC navn | (8S,10S,13S,14R)-17-acetyl-10,13-dimethyl-1,2,6,7,8,12,14,15-octahydrocyclopenta[a]phenanthren-3-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 310.43 |
| Formel vægt | 310.1933 |