Få mere at vide
Pregna-1,4,9(11),16-tetraene-3,20-dione, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Pregna-1,4,9(11),16-tetraene-3,20-dione |
| CAS | 117048-56-3 |
| Molekylær formel | C21H24O2 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 1,4,9(11),16-Tetraenepregna-3,20-dione |
| InChI formel | InChI=1S/C21H26O2/c1-13(22)17-6-7-18-16-5-4-14-12-15(23)8-10-20(14,2)19(16)9-11-21(17,18)3/h6,8,10,12,16,18-19H,4-5,7,9,11H2,1-3H3/t16-,18-,19-,20-,21+/m0/s1 |
| SMIL | CC(=O)C1=CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C |
| IUPAC navn | (8S,9S,10R,13S,14S)-17-acetyl-10,13-dimethyl-6,7,8,9,11,12,14,15-octahydrocyclopenta[a]phenanthren-3-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 308.41 |
| Formel vægt | 310.1933 |