missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Pregn-5-ene-3,20-dione Bis(cyclic ethylene acetal), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Pregn-5-ene-3,20-dione Bis(cyclic ethylene acetal) |
| CAS | 7093-55-2 |
| Molekylær formel | C25H38O4 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | Pregn-5-ene-3,20-dione Cyclic 3,20-Bis(1,2-ethanediyl acetal), Pregn-5-ene-3,20-dione Cyclic Bis(1,2-ethanediyl acetal), Pregn-5-ene-3,20-dione Cyclic Bis(ethylene acetal), 3,3:20,20-Bis(ethylenedioxy)pregn-5-ene, Preg-5-ene-3,20-dione Bis-ethylene Ketal |
| InChI formel | InChI=1S/C25H38O4/c1-22-10-11-25(28-14-15-29-25)16-17(22)4-5-18-19-6-7-21(24(3)26-12-13-27-24)23(19,2)9-8-20(18)22/h4,18-21H,5-16H2,1-3H3/t18-,19-,20-,21-,22-,23-/m0/s1 |
| SMIL | C[C@@]12[C@](CC[C@@H]2C3(OCCO3)C)([H])[C@@]4([H])[C@]([C@@]5(C(CC6(OCCO6)CC5)=CC4)C)([H])CC1 |
| IUPAC navn | (8S,9S,10R,13S,14S,17S)-10,13-dimethyl-17-(2-methyl-1,3-dioxolan-2-yl)-1,2,4,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17-tetradecahydrospiro[cyclopenta[a]phenanthrene-3,2'-[1,3]dioxolane] |
| Molekylvægt (g/mol) | 402.57 |
| Formel vægt | 402.28 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?