Få mere at vide
Lonza™ PrEGM™ Prostata epitelcellevækstmedium SingleQuots™ Kosttilskud og vækstfaktorer
Artikelnummer. 11695500
Skift visning
Mængde:
BPE: 2,0 mL, Triiodothyronin: 0,5 mL, Insulin: 0,5 mL, hEGF: 0,5 mL, Hydrocortison: 0,5 mL, Transferrin: 0,5 mL, Epinephrin: 0,5 mL, GA-1000: 0,5 mL, Retinosyre: 0,5 mL.
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11695500 BPE: 2,0 mL, Triiodothyronin: 0,5 mL, Insulin: 0,5 mL, hEGF: 0,5 mL, Hydrocortison: 0,5 mL, Transferrin: 0,5 mL, Epinephrin: 0,5 mL, GA-1000: 0,5 mL, Retinosyre: 0,5 mL. Hver
1 options
Artikelnummer. 11695500 Leverandør Lonza™ Leverandørnr. CC4177
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-12-2026
Kosttilskud og vækstfaktorsæt til brug med prostata epitelcelle basal medium.
  • Sælges separat SingleQuot™ kit til supplering af basalmedium.
  • En del af det fulde PrEGM™ -2 Prostata epitelcellevækstmedium BulletKit™ (katalognummer CC-3166), som består af basalmedium og kosttilskud pakket sammen.
  • Inkluderer følgende:
    • 1 x orange hætteglas med BPE 2,00 ml
    • 1 x ravfarvet hætteglas med triiodothyronin 0,50 ml
    • 1 x lilla hætteglas med insulin 0,50 ml
    • 1 x hætteglas med grøn hætte med hEGF 0,50 mL
    • 1 x Natural Cap Hætteglas med Hydrocortison 0,50 ml
    • 1 x naturligt hætteglas med transferrin 0,50 ml
    • 1 x ravfarvet hætteglas med adrenalin 0,50 ml
    • 1 x hætteglas med rød hætte med GA-1000 0,50 ml
    • 1 x ravfarvet hætteglas med retinsyre 0,50 ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Celletype Epitelceller
Produkttype Kosttilskud og vækstfaktorer
Mængde BPE: 2,0 mL, Triiodothyronin: 0,5 mL, Insulin: 0,5 mL, hEGF: 0,5 mL, Hydrocortison: 0,5 mL, Transferrin: 0,5 mL, Epinephrin: 0,5 mL, GA-1000: 0,5 mL, Retinosyre: 0,5 mL.
Indhold og opbevaring BPE, Triiodothyronin, Insulin, hEGF, Hydrocortison, Transferrin, Epinephrin, GA-1000, Retinsyre