Få mere at vide
Pregabalin Paraben Amide ((3S)-3-[[(4-Hydroxybenzoyl)amino]methyl]-5-methyl Hexanoic Acid), Mikromol™
Artikelnummer. 17923936
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
17923936 25 mg
1 options
Artikelnummer. 17923936 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1376.310025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Pregabalin Paraben Amide ((3S)-3-[[(4-Hydroxybenzoyl)amino]methyl]-5-methyl Hexanoic Acid)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Pregabalin Paraben Amide
CAS 1786719-42-3
Analyt- eller komponentnavne Pregabalin Paraben Amide
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C15 H21 N O4
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym (3S)-3-[[(4-hydroxybenzoyl)amino]methyl]-5-methyl Hexanoic Acid, Pregabalin Paraben Amide
InChI formel InChI=1S/C15H21NO4/c1-10(2)7-11(8-14(18)19)9-16-15(20)12-3-5-13(17)6-4-12/h3-6,10-11,17H,7-9H2,1-2H3,(H,16,20)(H,18,19)/t11-/m0/s1
SMIL CC(C)C[C@H](CNC(=O)c1ccc(O)cc1)CC(=O)O
IUPAC navn (3S)-3-[[(4-hydroxybenzoyl)amino]methyl]-5-methylhexanoic acid
Molekylvægt (g/mol) 279.33
Mængde 25 mg
Formel vægt 279.1471 g/mol