Få mere at vide
Pregabalin Paraben Amide ((3S)-3-[[(4-Hydroxybenzoyl)amino]methyl]-5-methyl Hexanoic Acid), Mikromol™
Beskrivelse
Pregabalin Paraben Amide ((3S)-3-[[(4-Hydroxybenzoyl)amino]methyl]-5-methyl Hexanoic Acid)
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Pregabalin Paraben Amide |
| CAS | 1786719-42-3 |
| Analyt- eller komponentnavne | Pregabalin Paraben Amide |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C15 H21 N O4 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | (3S)-3-[[(4-hydroxybenzoyl)amino]methyl]-5-methyl Hexanoic Acid, Pregabalin Paraben Amide |
| InChI formel | InChI=1S/C15H21NO4/c1-10(2)7-11(8-14(18)19)9-16-15(20)12-3-5-13(17)6-4-12/h3-6,10-11,17H,7-9H2,1-2H3,(H,16,20)(H,18,19)/t11-/m0/s1 |
| SMIL | CC(C)C[C@H](CNC(=O)c1ccc(O)cc1)CC(=O)O |
| IUPAC navn | (3S)-3-[[(4-hydroxybenzoyl)amino]methyl]-5-methylhexanoic acid |
| Vis mere |