Få mere at vide
Pregabalin, Mikromol™
Artikelnummer. 17983216
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
17983216 250 mg
1 options
Artikelnummer. 17983216 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1376.000250
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Pregabalin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Pregabalin
CAS 148553-50-8
Analyt- eller komponentnavne Pregabalin
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C8 H17 N O2
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Hexanoic acid, 3-(aminomethyl)-5-methyl-, (3S)-, Hexanoic acid, 3-(aminomethyl)-5-methyl-, (S)-, (2S)-3-(Aminomethyl)-5-methylhexanoic acid, (3S)-3-(Aminomethyl)-5-methylhexanoic acid, 3S-(aminomethyl)-5-methyl-hexanoic acid, (S)-(+)-3-(Aminomethyl)-5-methylhexanoic acid, (S)-3-(Ammoniomethyl)-5-methylhexanoate, (S)-Pregabalin, CI 1008, Gabanext 75, Lyrica, Mahagaba-75, Maxgalin 75, Neugaba 75, PD 144723, Pregabalin, Pregalin 75, (S)-Isobutylgaba
InChI formel InChI=1S/C8H17NO2/c1-6(2)3-7(5-9)4-8(10)11/h6-7H,3-5,9H2,1-2H3,(H,10,11)/t7-/m0/s1
SMIL CC(C)C[C@H](CN)CC(=O)O
IUPAC navn (3S)-3-(aminomethyl)-5-methylhexanoic acid
Molekylvægt (g/mol) 159.23
Mængde 250 mg
Formel vægt 159.1259 g/mol