Få mere at vide
Pregabalin Isopropyl Ester Hydrochloride, Mikromol™
Artikelnummer. 30050174
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30050174 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30050174 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1376.150025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Pregabalin Isopropyl Ester Hydrochloride
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Pregabalin Isopropyl Ester Hydrochloride
CAS 1239692-16-0
Analyt- eller komponentnavne Pregabalin Isopropyl Ester Hydrochloride
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C11 H23 N O2 . Cl H
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym (3S)-3-(Aminomethyl)-5-methylhexanoic acid 1-methylethyl ester hydrochloride (1:1), Pregabalin Isopropyl Ester Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C11H23NO2.ClH/c1-8(2)5-10(7-12)6-11(13)14-9(3)4;/h8-10H,5-7,12H2,1-4H3;1H/t10-;/m0./s1
SMIL Cl.CC(C)C[C@H](CN)CC(=O)OC(C)C
IUPAC navn propan-2-yl (3S)-3-(aminomethyl)-5-methylhexanoate;hydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 237.77
Mængde 25 mg
Formel vægt 237.1496 g/mol