Få mere at vide
Pregabalin Isopropyl Ester Hydrochloride, Mikromol™
Beskrivelse
Pregabalin Isopropyl Ester Hydrochloride
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Pregabalin Isopropyl Ester Hydrochloride |
| CAS | 1239692-16-0 |
| Analyt- eller komponentnavne | Pregabalin Isopropyl Ester Hydrochloride |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C11 H23 N O2 . Cl H |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | (3S)-3-(Aminomethyl)-5-methylhexanoic acid 1-methylethyl ester hydrochloride (1:1), Pregabalin Isopropyl Ester Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C11H23NO2.ClH/c1-8(2)5-10(7-12)6-11(13)14-9(3)4;/h8-10H,5-7,12H2,1-4H3;1H/t10-;/m0./s1 |
| SMIL | Cl.CC(C)C[C@H](CN)CC(=O)OC(C)C |
| IUPAC navn | propan-2-yl (3S)-3-(aminomethyl)-5-methylhexanoate;hydrochloride |
| Vis mere |