Få mere at vide
Pregabalin Ethyl Ester Hydrochloride, Mikromol™
Beskrivelse
Pregabalin Ethyl Ester Hydrochloride
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Pregabalin Ethyl Ester Hydrochloride |
| CAS | 1909294-27-4 |
| Analyt- eller komponentnavne | Pregabalin Ethyl Ester Hydrochloride |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C10 H21 N O2 . Cl H |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | (3S)-3-(Aminomethyl)-5-methylhexanoic Acid Ethyl Ester Hydrochloride (1:1), Pregabalin Ethyl Ester Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C10H21NO2.ClH/c1-4-13-10(12)6-9(7-11)5-8(2)3;/h8-9H,4-7,11H2,1-3H3;1H/t9-;/m0./s1 |
| SMIL | Cl.CCOC(=O)C[C@@H](CN)CC(C)C |
| IUPAC navn | ethyl (3S)-3-(aminomethyl)-5-methylhexanoate;hydrochloride |
| Vis mere |