Få mere at vide
Fisherbrand™ Forfiltreringssæt
Artikelnummer. 15439759 Shop alle Fisherbrand produkter
Til brug med (udstyr):
Accu500
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15439759
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Indeholder tre trin af forfiltrering. Fisher Scientific™ Prefiltration Kit beskytter RO-membraner ved at fjerne organiske stoffer, klor og partikler fra postevandet før RO-filtrering.
  • Aktivt kul
  • Anti-skalering
  • Dybdefiltrering
Tekniske data
Oversigt 3-trins, 254 mm (10 tommer)
Til brug med (udstyr) Accu500
Til brug med (applikation) Vandrensning