missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Prednival Acetate (Prednisolone 17-Valerate 21-Acetate), Mikromol™
Beskrivelse
Prednival Acetate (Prednisolone 17-Valerate 21-Acetate)
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Prednival Acetate |
| CAS | 72064-79-0 |
| Analyt- eller komponentnavne | Prednival Acetate |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C28 H38 O7 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | (11β)-21-(Acetyloxy)-11-hydroxy-17-[(1-oxopentyl)oxy]pregna-1,4-diene-3,20-dione, Pregna-1,4-diene-3,20-dione, 11β,17,21-trihydroxy-, 21-acetate 17-valerate (7CI), Acepreval, Lidomex, Prednisolone 17-valerate 21-acetate, Prednisolone 21-acetate 17-valerate, Prednival 21-acetate |
| InChI formel | InChI=1S/C28H38O7/c1-5-6-7-24(33)35-28(23(32)16-34-17(2)29)13-11-21-20-9-8-18-14-19(30)10-12-26(18,3)25(20)22(31)15-27(21,28)4/h10,12,14,20-22,25,31H,5-9,11,13,15-16H2,1-4H3/t20-,21-,22-,25+,26-,27-,28-/m0/s1 |
| SMIL | CCCCC(=O)O[C@@]1(CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@H]3[C@@H](O)C[C@]12C)C(=O)COC(=O)C |
| IUPAC navn | [(8S,9S,10R,11S,13S,14S,17R)-17-(2-acetyloxyacetyl)-11-hydroxy-10,13-dimethyl-3-oxo-7,8,9,11,12,14,15,16-octahydro-6H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl] pentanoate |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?