Få mere at vide
Prednisone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Prednisone |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C21H26O5/c1-19-7-5-13(23)9-12(19)3-4-14-15-6-8-21(26,17(25)11-22)20(15,2)10-16(24)18(14)19/h5,7,9,14-15,18,22,26H,3-4,6,8,10-11H2,1-2H3/t14-,15-,18+,19-,20-,21-/m0/s1 |
| Formel vægt | 358.178 |
| Procent renhed | >95% |