Få mere at vide
Prednison, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 13458638 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
13458638 5 g Glasflaske 5g
13468638 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 13458638 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 448950050
Request Bulk or Custom Format
Prednison, 98%, CAS # 53-03-2, er et syntetisk glukokortikoid med antiinflammatoriske, immunmodulerende, antineoplastiske og adrenerge aktiviteter.
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Generel beskrivelse
•Prednison er et syntetisk glukokortikoid med antiinflammatoriske og immunsuppressive aktiviteter
•Det viser antineoplastiske og adrenerge aktiviteter mod hormonfølsomme kræftceller
•Denne forbindelse binder til dets receptorer og kommer ind i kernen, aktiverer specifikke nukleare receptorer, hvilket resulterer i en ændret genekspression og hæmmer proinflammatorisk cytokinproduktion
Applikationer
•Prednison kan reducere cirkulerende lymfocytter, fremme celledifferentiering og stimulere apoptose i følsomme tumorcellelinjer
•Det betragtes som et prodrug, der omdannes af leveren til prednisolon, som er den aktive steroidforbindelse
•Det bruges også i nogle undersøgelser til at undersøge virkningerne af daglig administration af MIDD0301 på dyrets og organernes vægt og hæmatologiske profil
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 53-03-2
Molekylær formel C21H26O5
Molekylvægt (g/mol) 358.434
InChI nøgle XOFYZVNMUHMLCC-ZPOLXVRWSA-N
Synonym prednisone, deltasone, dehydrocortisone, decortin, meticorten, orasone, prednison, rectodelt, ultracorten, dacortin
PubChem CID 5865
ChEBI CHEBI:8382
IUPAC navn (8S,9S,10R,13S,14S,17R)-17-hydroxy-17-(2-hydroxyacetyl)-10,13-dimethyl-6,7,8,9,12,14,15,16-octahydrocyclopenta[a]phenanthren-3,11-dion
SMIL CC12CC(=O)C3C(C1CCC2(C(=O)CO)O)CCC4=CC(=O)C=CC34C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Prednisone
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glasflaske
Mængde 5 g
Formel vægt 358.43
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Prednisone
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 2
Faresætning
  • H361-Mistænkt for at skade forplantningsevnen eller det ufødte barn.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P202-Anvend ikke produktet, før alle advarsler er læst og forstået.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.