missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Prednisone 21-Sulfate Ester Sodium Salt, TRC

Artikelnummer. 30415073
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30415073 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30415073 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP70386010MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Prednisone 21-Sulfate Ester Sodium Salt
CAS 113092-08-3
Molekylær formel C21H25NaO8S
Mængde 10 mg
Synonym 17,21-Dihydroxypregna-1,4-diene-3,11,20-trione 21-(Hydrogen Sulfate) Sodium Salt
InChI formel InChI=1S/C21H26O8S.Na/c1-19-7-5-13(22)9-12(19)3-4-14-15-6-8-21(25,17(24)11-29-30(26,27)28)20(15,2)10-16(23)18(14)19;/h5,7,9,14-15,18,25H,3-4,6,8,10-11H2,1-2H3,(H,26,27,28);/q;+1/p-1/t14-,15-,18+,19-,20-,21-;/m0./s1
SMIL [Na+].C[C@]12CC(=O)[C@H]3[C@@H](CCC4=CC(=O)C=C[C@]34C)[C@@H]1CC[C@]2(O)C(=O)COS(=O)(=O)[O-]
IUPAC navn sodium;[2-[(8S,9S,10R,13S,14S,17R)-17-hydroxy-10,13-dimethyl-3,11-dioxo-6,7,8,9,12,14,15,16-octahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-2-oxoethyl] sulfate
Molekylvægt (g/mol) 460.47
Formel vægt 460.1168
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.