missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Prednisone 21-Acetate, TRC

Artikelnummer. 30418163
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30418163 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30418163 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP703825100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Prednisone Acetate
CAS 125-10-0
Molekylær formel C23 H28 O6
Mængde 100 mg
Synonym Prednisone Acetate, 21-(Acetyloxy)-17-hydroxypregna-1,4-diene-3,11,20-trione, 17,21-Dihydroxypregna-1,4-diene-3,11,20-trione 21-acetate, 21-Acetoxy-17α-hydroxypregna-1,4-diene-3,11,20-trione, Cortancyl, Delcortin, Delta-Corlin, Deltalone, Ferrosan, NSC 10965, Nisone, Prednisone 21-acetate, Prednisone acetate, Δ1-Cortisone 21-acetate, Δ1-Dehydrocortisone acetate
InChI formel InChI=1S/C23H28O6/c1-13(24)29-12-19(27)23(28)9-7-17-16-5-4-14-10-15(25)6-8-21(14,2)20(16)18(26)11-22(17,23)3/h6,8,10,16-17,20,28H,4-5,7,9,11-12H2,1-3H3/t16-,17-,20+,21-,22-,23-/m0/s1
SMIL CC(=O)OCC(=O)[C@@]1(O)CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@H]3C(=O)C[C@]12C
IUPAC navn [2-[(8S,9S,10R,13S,14S,17R)-17-hydroxy-10,13-dimethyl-3,11-dioxo-6,7,8,9,12,14,15,16-octahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-2-oxoethyl] acetate
Molekylvægt (g/mol) 400.46
Formel vægt 400.1886
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.