Få mere at vide
Prednisolone Tebutate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Prednisolone Tebutate |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C27H38O6/c1-24(2,3)14-22(31)33-15-21(30)27(32)11-9-19-18-7-6-16-12-17(28)8-10-25(16,4)23(18)20(29)13-26(19,27)5/h8,10,12,18-20,23,29,32H,6-7,9,11,13-15H2,1-5H3/t18-,19-,20-,23+,25-,26-,27-/m0/s1 |
| Formel vægt | 458.2668 |