missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Prednisolone Sodium Phosphate, TRC

Artikelnummer. 30412604
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30412604 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30412604 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP7037751G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Prednisolone Sodium Phosphate
CAS 125-02-0
Molekylær formel C21 H27 O8 P . 2 Na
Mængde 1 g
Synonym Prednisolone Sodium Phosphate, (11β)-11,17-Dihydroxy-21-(phosphonooxy)pregna-1,4-diene-3,20-dione disodium salt, 11β,17,21-Trihydroxypregna-1,4-diene-3,20-dione 21-(dihydrogen phosphate) disodium salt, 11β,17,21-Trihydroxypregna-1,4-diene-3,20-dione 21-phosphate disodium salt, Ak-pred, Codelsol, Disodium prednisolone 21-phosphate, Dojilon, Hefasolon, Hydeltrasol, Inflamase, Metreton, Optival, Orapred, Pediapred, Phortisolone, Prednesol, Prednisolone 21-(disodium phosphate), Prednisolone 21-phosphate disodium, Prednisolone 21-phosphate disodium salt, Prednisolone disodium phosphate, Prednisolone sodium phosphate, Predonema, Predsol, Predsolan, Prozorin, Sodium prednisolone phosphate, Solu-Predalone, Solucort
InChI formel InChI=1S/C21H29O8P.2Na/c1-19-7-5-13(22)9-12(19)3-4-14-15-6-8-21(25,17(24)11-29-30(26,27)28)20(15,2)10-16(23)18(14)19;;/h5,7,9,14-16,18,23,25H,3-4,6,8,10-11H2,1-2H3,(H2,26,27,28);;/q;2*+1/p-2/t14-,15-,16-,18+,19-,20-,21-;;/m0../s1
SMIL [Na+].[Na+].C[C@]12C[C@H](O)[C@H]3[C@@H](CCC4=CC(=O)C=C[C@]34C)[C@@H]1CC[C@]2(O)C(=O)COP(=O)([O-])[O-]
IUPAC navn disodium;[2-[(8S,9S,10R,11S,13S,14S,17R)-11,17-dihydroxy-10,13-dimethyl-3-oxo-7,8,9,11,12,14,15,16-octahydro-6H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-2-oxoethyl] phosphate
Molekylvægt (g/mol) 484.39
Formel vægt 484.1239
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.