missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Prednisolone Sodium Phosphate, TRC

Artikelnummer. 30423024
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
500 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30423024 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30423024 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP703775500MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Prednisolone Sodium Phosphate
CAS 125-02-0
Molekylær formel C21 H27 O8 P . 2 Na
Mængde 500 mg
Synonym Prednisolone Sodium Phosphate, (11β)-11,17-Dihydroxy-21-(phosphonooxy)pregna-1,4-diene-3,20-dione disodium salt, 11β,17,21-Trihydroxypregna-1,4-diene-3,20-dione 21-(dihydrogen phosphate) disodium salt, 11β,17,21-Trihydroxypregna-1,4-diene-3,20-dione 21-phosphate disodium salt, Ak-pred, Codelsol, Disodium prednisolone 21-phosphate, Dojilon, Hefasolon, Hydeltrasol, Inflamase, Metreton, Optival, Orapred, Pediapred, Phortisolone, Prednesol, Prednisolone 21-(disodium phosphate), Prednisolone 21-phosphate disodium, Prednisolone 21-phosphate disodium salt, Prednisolone disodium phosphate, Prednisolone sodium phosphate, Predonema, Predsol, Predsolan, Prozorin, Sodium prednisolone phosphate, Solu-Predalone, Solucort
InChI formel InChI=1S/C21H29O8P.2Na/c1-19-7-5-13(22)9-12(19)3-4-14-15-6-8-21(25,17(24)11-29-30(26,27)28)20(15,2)10-16(23)18(14)19;;/h5,7,9,14-16,18,23,25H,3-4,6,8,10-11H2,1-2H3,(H2,26,27,28);;/q;2*+1/p-2/t14-,15-,16-,18+,19-,20-,21-;;/m0../s1
SMIL [Na+].[Na+].C[C@]12C[C@H](O)[C@H]3[C@@H](CCC4=CC(=O)C=C[C@]34C)[C@@H]1CC[C@]2(O)C(=O)COP(=O)([O-])[O-]
IUPAC navn disodium;[2-[(8S,9S,10R,11S,13S,14S,17R)-11,17-dihydroxy-10,13-dimethyl-3-oxo-7,8,9,11,12,14,15,16-octahydro-6H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-2-oxoethyl] phosphate
Molekylvægt (g/mol) 484.39
Formel vægt 484.1239
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.