Få mere at vide
Prednisolone Pivalate, Mikromol™
Artikelnummer. 30051373
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
30051373 250 mg
1 options
Artikelnummer. 30051373 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0304.00
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Prednisolone Pivalate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Prednisolone pivalate
CAS 1107-99-9
Analyt- eller komponentnavne Prednisolone pivalate
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C26 H36 O6
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Prednisolone Pivalate, Mecortolon, PTMA, Prednisolone 21-trimethylacetate, Prednisolone pivalate, Prednisolone trimethylacetate, Ultracortenol, Ultracorterenol, Vecortenol, (11beta)-21-(2,2-Dimethyl-1-oxopropoxy)-11,17-dihydroxypregna-1,4-diene-3,20-dione, 11beta,17,21-Trihydroxypregna-1,4-diene-3,20-dione 21-pivalate, 11beta,17alpha-Dihydroxy-21-pivaloyloxypregna-1,4-diene-3,20-dione
InChI formel InChI=1S/C26H36O6/c1-23(2,3)22(30)32-14-20(29)26(31)11-9-18-17-7-6-15-12-16(27)8-10-24(15,4)21(17)19(28)13-25(18,26)5/h8,10,12,17-19,21,28,31H,6-7,9,11,13-14H2,1-5H3/t17-,18-,19-,21+,24-,25-,26-/m0/s1
SMIL CC(C)(C)C(=O)OCC(=O)[C@@]1(O)CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@H]3[C@@H](O)C[C@]12C
IUPAC navn [2-[(8S,9S,10R,11S,13S,14S,17R)-11,17-dihydroxy-10,13-dimethyl-3-oxo-7,8,9,11,12,14,15,16-octahydro-6H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-2-oxoethyl] 2,2-dimethylpropanoate
Molekylvægt (g/mol) 444.56
Mængde 250 mg
Formel vægt 444.2512 g/mol