missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Prednisolone Pivalate, LoGiCal
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Prednisolone pivalate |
| CAS | 1107-99-9 |
| Analyt- eller komponentnavne | Prednisolone pivalate |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C26 H36 O6 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Prednisolone Pivalate, Mecortolon, PTMA, Prednisolone 21-trimethylacetate, Prednisolone pivalate, Prednisolone trimethylacetate, Ultracortenol, Ultracorterenol, Vecortenol, (11beta)-21-(2,2-Dimethyl-1-oxopropoxy)-11,17-dihydroxypregna-1,4-diene-3,20-dione, 11beta,17,21-Trihydroxypregna-1,4-diene-3,20-dione 21-pivalate, 11beta,17alpha-Dihydroxy-21-pivaloyloxypregna-1,4-diene-3,20-dione |
| InChI formel | InChI=1S/C26H36O6/c1-23(2,3)22(30)32-14-20(29)26(31)11-9-18-17-7-6-15-12-16(27)8-10-24(15,4)21(17)19(28)13-25(18,26)5/h8,10,12,17-19,21,28,31H,6-7,9,11,13-14H2,1-5H3/t17-,18-,19-,21+,24-,25-,26-/m0/s1 |
| Løsningstype | Neat |
| SMIL | CC(C)(C)C(=O)OCC(=O)[C@@]1(O)CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@H]3[C@@H](O)C[C@]12C |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?