missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Prednisolone Hemisuccinate, TRC

Artikelnummer. 30134548
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30134548 10 g
18070920 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30134548 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP70376010G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 2920-86-7
Molekylær formel C25 H32 O8
Molekylvægt (g/mol) 460.52
Synonym (11beta)-21-(3-Carboxy-1-oxopropoxy)-11,17-dihydroxypregna-1,4-diene-3,20-dione, 11beta,17,21-Trihydroxypregna-1,4-diene-3,20-dione 21-(hydrogen succinate), Prednisolone 21-O-beta-carbonylpropionic acid, Prednisolone 21-hemisuccinate, Prednisolone 21-succinate, Prednisolone bisuccinate, Prednisolone hemisuccinate, Prednisolone succinate, Prednisolut, delta1-Hydrocortisone 21-hemisuccinate
IUPAC navn 4-[2-[(8S,9S,10R,11S,13S,14S,17R)-11,17-dihydroxy-10,13-dimethyl-3-oxo-7,8,9,11,12,14,15,16-octahydro-6H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-2-oxoethoxy]-4-oxobutanoic acid
SMIL C[C@]12C[C@H](O)[C@H]3[C@@H](CCC4=CC(=O)C=C[C@]34C)[C@@H]1CC[C@]2(O)C(=O)COC(=O)CCC(=O)O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Prednisolone hemisuccinate
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 10 g
InChI formel InChI=1S/C25H32O8/c1-23-9-7-15(26)11-14(23)3-4-16-17-8-10-25(32,24(17,2)12-18(27)22(16)23)19(28)13-33-21(31)6-5-20(29)30/h7,9,11,16-18,22,27,32H,3-6,8,10,12-13H2,1-2H3,(H,29,30)/t16-,17-,18-,22+,23-,24-,25-/m0/s1
Formel vægt 460.2097
Procent renhed >95%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.