Få mere at vide
Prednisolon, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30316645
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30316645 100 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30316645 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREC16286500100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Opdag Dr. Ehrenstorfers certificerede referencematerialer: tilgængelig i flere formater, herunder multikomponent-regulatoriske blandinger, til at drive din fødevare- og miljøanalyse med sporbar, ISO-akkrediteret kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Prednisolone
CAS 50-24-8
Analyt- eller komponentnavne Prednisolone
Forsendelsestilstand +20 °C
Molekylær formel C21 H28 O5
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Hydrocortisone Imp. A (EP), Prednisolone Acetate Imp. B (EP), 11,17,21-Trihydroxy-(11beta)-Pregna-1,4-diene-3,20-dione, 11Beta,17,21-trihydroxy-Pregna-1,4-diene-3,20-dione, Delta1-Cortisol, Delta1-Dehydrocortisol, Delta1-Dehydrohydrocortisone, Delta1-Hydrocortisone, 1,2-Dehydrohydrocortisone, 1,4-Pregnadiene-11beta,17alpha,21-triol-3,20-dione, 1,4-Pregnadiene-3,20-dione-11beta,17alpha,21-triol, 1-Dehydrohydrocortisone, 11beta,17,21-Trihydroxypregna-1,4-diene-3,20-dione, 11beta,17alpha,21-Trihydroxypregna-1,4-diene-3,20-dione, Co-Hydeltra, Codelcortone, Cortalone, Decaprednil, Decortin H, Delcortol, Delta F, Delta-Cortef, Delta-Ef-Cortelan, Delta-stab, Deltacortenol, Deltacortril, Deltacortril Enteric, Deltahydrocortisone, Deltasolone, Deltisilone, Di-Adreson F, Dicortol, Donisolone, Eazolin D, Fernisolone, Flamasone, Hostacortin H, Hydeltra, Hydeltrone, Hydrodeltalone, Hydrodeltisone, Hydroretrocortin, Hydroretrocortine, Klismacort, Metacortandralone, Meti-Derm, Meticortelone, NSC 9120, NSC 9900, Panafcortelone, Paracortol, Precortalon, Precortancyl, Precortilon, Precortisyl, Predne-Dome, Prednelan, Predni-Dome, Prednicen, Predniretard, Prednisolone, Predonin, Predonine, Preflam, Prelone, Prenolone, Scherisolon, Solone, Steran, Sterane, Sterolone, Supercortisol, Ulacort, Ultracorten H, Ultracortene H Prednisolone Acetate Imp. B (EP), Hydrocortisone Impurity A, Methylprednisolone Impurity K, Prednicarbate Impurity A, Prednisolone Acetate Impurity B, Prednisone Impurity B
InChI formel InChI=1S/C21H28O5/c1-19-7-5-13(23)9-12(19)3-4-14-15-6-8-21(26,17(25)11-22)20(15,2)10-16(24)18(14)19/h5,7,9,14-16,18,22,24,26H,3-4,6,8,10-11H2,1-2H3/t14-,15-,16-,18+,19-,20-,21-/m0/s1
SMIL C[C@]12C[C@H](O)[C@H]3[C@@H](CCC4=CC(=O)C=C[C@]34C)[C@@H]1CC[C@]2(O)C(=O)CO
IUPAC navn (8S,9S,10R,11S,13S,14S,17R)-11,17-dihydroxy-17-(2-hydroxyacetyl)-10,13-dimethyl-7,8,9,11,12,14,15,16-octahydro-6H-cyclopenta[a]phenanthren-3-one
Molekylvægt (g/mol) 360.44
Mængde 100 mg
Formel vægt 360,1937 g/mol