Få mere at vide
Prednisolon, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 13521640 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
13521640 25 g Glasflaske 25g
13501640 1 g Glasflaske 1g
13511640 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 13521640 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 449470250
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Prednisolon, eller metacortandralon, CAS # 50-24-8, er et syntetisk glukokortikoid.
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Generel beskrivelse
•Prednisolon er et derivat af prednison med en oxo til beta-hydroxy reduktion i position 11
•Prednisolon binder celleoverfladereceptorer og transporteres til kernen, hvor det binder visse nukleare receptorer, der er ansvarlige for transkription af proinflammatoriske cytokiner
Applikationer
•Prednisolon kan bruges til laboratorieforskning i tumorvækst og -forebyggelse
•Prednisolon kan også bruges til udviklings- og endokrinforskning, in vivo eller in vitro
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 50-24-8
Molekylær formel C21H28O5
Molekylvægt (g/mol) 360.44
InChI nøgle OIGNJSKKLXVSLS-VWUMJDOOSA-N
Synonym prednisolone, metacortandralone, hydroretrocortine, predonine, deltacortril, meticortelone, deltahydrocortisone, prenolone, hydroretrocortin, delta-cortef
PubChem CID 5755
ChEBI CHEBI:8378
IUPAC navn (8S,9S,10R,11S,13S,14S,17R)-11,17-dihydroxy-17-(2-hydroxyacetyl)-10,13-dimethyl-7,8,9,11,12,14,15,16-octahydro-6H-cyclopenta[a]phenoneanthren-
SMIL CC12CC(C3C(C1CCC2(C(=O)CO)O)CCC4=CC(=O)C=CC34C)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Prednisolone
Smeltepunkt 240,0 °C
Analyseprocentområde 98,5% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Mængde 25 g
Merck Index 15,7841
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: let opløselig. Andre opløseligheder: opløselig i methanol, dioxan, let opløselig i acetone, kloroform, ethylacetat
Formel vægt 360.44
Procent renhed 99%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Prednisolone
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
Faresætning
  • H360D-Kan skade det ufødte barn.
Sikkerhedssætning
  • P202-Anvend ikke produktet, før alle advarsler er læst og forstået.