Få mere at vide
Prednisolon, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 13511640 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
13511640 5 g Glasflaske 5g
13501640 1 g Glasflaske 1g
13521640 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 13511640 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 449470050
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Prednisolon, eller metacortandralon, CAS # 50-24-8, er et syntetisk glukokortikoid.
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Generel beskrivelse
•Prednisolon er et derivat af prednison med en oxo til beta-hydroxy reduktion i position 11
•Prednisolon binder celleoverfladereceptorer og transporteres til kernen, hvor det binder visse nukleare receptorer, der er ansvarlige for transkription af proinflammatoriske cytokiner
Applikationer
•Prednisolon kan bruges til laboratorieforskning i tumorvækst og -forebyggelse
•Prednisolon kan også bruges til udviklings- og endokrinforskning, in vivo eller in vitro
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 50-24-8
Molekylær formel C21H28O5
Molekylvægt (g/mol) 360.44
InChI nøgle OIGNJSKKLXVSLS-VWUMJDOOSA-N
Synonym prednisolone, metacortandralone, hydroretrocortine, predonine, deltacortril, meticortelone, deltahydrocortisone, prenolone, hydroretrocortin, delta-cortef
PubChem CID 5755
ChEBI CHEBI:8378
IUPAC navn (8S,9S,10R,11S,13S,14S,17R)-11,17-dihydroxy-17-(2-hydroxyacetyl)-10,13-dimethyl-7,8,9,11,12,14,15,16-octahydro-6H-cyclopenta[a]phenoneanthren-
SMIL CC12CC(C3C(C1CCC2(C(=O)CO)O)CCC4=CC(=O)C=CC34C)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Prednisolone
Smeltepunkt 240,0 °C
Analyseprocentområde 98,5% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Mængde 5 g
Merck Index 15,7841
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: let opløselig. Andre opløseligheder: opløselig i methanol, dioxan, let opløselig i acetone, kloroform, ethylacetat
Formel vægt 360.44
Procent renhed 99%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Prednisolone
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
Faresætning
  • H360D-Kan skade det ufødte barn.
Sikkerhedssætning
  • P202-Anvend ikke produktet, før alle advarsler er læst og forstået.