missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Prednisolone 21-Sulfate Sodium Salt, TRC

Artikelnummer. 30134087
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30134087 100 mg
30010759 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30134087 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP703755100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 3664-95-7
Molekylær formel C21H27NaO8S
Molekylvægt (g/mol) 462.49
Synonym (11β)-11,17-Dihydroxy-21-(sulfooxy)-pregna-1,4-diene-3,20-dione Sodium Salt, 11β,17,21-Trihydroxypregna-1,4-diene-3,20-dione 21-(Hydrogen Sulfate) Monosodium Salt;
IUPAC navn sodium;[2-[(8S,9S,10R,11S,13S,14S,17R)-11,17-dihydroxy-10,13-dimethyl-3-oxo-7,8,9,11,12,14,15,16-octahydro-6H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-2-oxoethyl] sulfate
SMIL Cl.COc1c(cc(cc1)C(=O)C(C)N)S(=O)(N)=O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Prednisolone 21-Sulfate Sodium Salt
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C21H28O8S.Na/c1-19-7-5-13(22)9-12(19)3-4-14-15-6-8-21(25,17(24)11-29-30(26,27)28)20(15,2)10-16(23)18(14)19;/h5,7,9,14-16,18,23,25H,3-4,6,8,10-11H2,1-2H3,(H,26,27,28);/q;+1/p-1/t14-,15-,16-,18+,19-,20-,21-;/m0./s1
Formel vægt 462.1324
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.