missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Prednisolone 21-Propionate, TRC

Artikelnummer. 30136144
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30136144 5 g
18063720 1 g
18072030 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30136144 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP7039005G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 5740-62-5
Molekylær formel C24 H32 O6
Molekylvægt (g/mol) 416.51
Synonym Pregna-1,4-diene-3,20-dione, 11,17-dihydroxy-21-(1-oxopropoxy)-, (11β)-, Pregna-1,4-diene-3,20-dione, 11β,17,21-trihydroxy-, 21-propionate (6CI,7CI,8CI), (11β)-11,17-Dihydroxy-21-(1-oxopropoxy)pregna-1,4-diene-3,20-dione, Prednisolone 21-propionate, 11β,17-Dihydroxy-3,20-dioxopregna-1,4-dien-21-yl Propanoate, Prednisolone 21-Propanoate, Prednicarbate Imp. C (EP)
IUPAC navn [2-[(8S,9S,10R,11S,13S,14S,17R)-11,17-dihydroxy-10,13-dimethyl-3-oxo-7,8,9,11,12,14,15,16-octahydro-6H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-2-oxoethyl] propanoate
SMIL CCC(=O)OCC(=O)[C@@]1(O)CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@H]3[C@@H](O)C[C@]12C

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale prednisolone-21-propionate
Mængde 5 g
InChI formel InChI=1S/C24H32O6/c1-4-20(28)30-13-19(27)24(29)10-8-17-16-6-5-14-11-15(25)7-9-22(14,2)21(16)18(26)12-23(17,24)3/h7,9,11,16-18,21,26,29H,4-6,8,10,12-13H2,1-3H3/t16-,17-,18-,21+,22-,23-,24-/m0/s1
Formel vægt 416.2199
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.