Få mere at vide
Prednisolone 21-Propanoate, Mikromol
Artikelnummer. 30462652
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30462652 25 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30462652 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM3382.020025
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol- your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Prednisolone 21-Propanoate, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale prednisolone-21-propionate
CAS 5740-62-5
Analyt- eller komponentnavne prednisolone-21-propionate
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C24 H32 O6
Certificeringer/compliance ISO 9001
InChI formel InChI=1S/C24H32O6/c1-4-20(28)30-13-19(27)24(29)10-8-17-16-6-5-14-11-15(25)7-9-22(14,2)21(16)18(26)12-23(17,24)3/h7,9,11,16-18,21,26,29H,4-6,8,10,12-13H2,1-3H3/t16-,17-,18-,21+,22-,23-,24-/m0/s1
Løsningstype Neat
SMIL CCC(=O)OCC(=O)[C@@]1(O)CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@H]3[C@@H](O)C[C@]12C
IUPAC navn [2-[(8S,9S,10R,11S,13S,14S,17R)-11,17-dihydroxy-10,13-dimethyl-3-oxo-7,8,9,11,12,14,15,16-octahydro-6H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-2-oxoethyl] propanoate
Molekylvægt (g/mol) 416.51
Mængde 25 mg
Formel vægt 416.2199 g/mol