Få mere at vide
Prednisolone 21-Ethylcarbonate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Prednisolone 21-Ethylcarbonate |
| Mængde | 2.5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C24H32O7/c1-4-30-21(28)31-13-19(27)24(29)10-8-17-16-6-5-14-11-15(25)7-9-22(14,2)20(16)18(26)12-23(17,24)3/h7,9,11,16-18,20,26,29H,4-6,8,10,12-13H2,1-3H3/t16-,17-,18-,20+,22-,23-,24-/m0/s1 |
| Formel vægt | 432.2148 |