missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Prednisolone 21-β-D-Glucuronide- Sodium Salt, TRC

Artikelnummer. 30412928
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30412928 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30412928 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP7037451MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Prednisolone 21-beta-D-Glucuronide- Sodium Salt
CAS 889463-89-2
Molekylær formel C27H35NaO11
Mængde 1 mg
Synonym (11β)-11,17-Dihydroxy-3,20-dioxopregna-1,4-dien-21-yl β-D-Glucopyranosiduronic Acid
InChI formel InChI=1S/C27H36O11/c1-25-7-5-13(28)9-12(25)3-4-14-15-6-8-27(36,26(15,2)10-16(29)18(14)25)17(30)11-37-24-21(33)19(31)20(32)22(38-24)23(34)35/h5,7,9,14-16,18-22,24,29,31-33,36H,3-4,6,8,10-11H2,1-2H3,(H,34,35)/t14-,15-,16-,18+,19-,20-,21+,22-,24+,25-,26-,27-/m0/s1
SMIL C[C@]12C[C@@H]([C@H]3[C@H]([C@@H]1CC[C@@]2(C(=O)CO[C@H]4[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H](O4)C(=O)O)O)O)O)O)CCC5=CC(=O)C=C[C@]35C)O
Molekylvægt (g/mol) 558.55
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.