missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Prednisolone-21-carboxylic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Prednisolone-21-carboxylic Acid |
| CAS | 61549-70-0 |
| Molekylær formel | C21 H26 O6 |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | (11β)-11,17-Dihydroxy-3,20-dioxo-Pregna-1,4-dien-21-oic Acid (9CI), 21-Oxo-11β,17,21-trihydroxypregna-1,4-diene-3,20-dione |
| InChI formel | InChI=1S/C21H26O6/c1-19-7-5-12(22)9-11(19)3-4-13-14-6-8-21(27,17(24)18(25)26)20(14,2)10-15(23)16(13)19/h5,7,9,13-16,23,27H,3-4,6,8,10H2,1-2H3,(H,25,26)/t13-,14-,15-,16+,19-,20-,21-/m0/s1 |
| SMIL | C[C@]12C[C@H](O)[C@H]3[C@@H](CCC4=CC(=O)C=C[C@]34C)[C@@H]1CC[C@]2(O)C(=O)C(=O)O |
| IUPAC navn | 2-[(8S,9S,10R,11S,13S,14S,17R)-11,17-dihydroxy-10,13-dimethyl-3-oxo-7,8,9,11,12,14,15,16-octahydro-6H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-2-oxoacetic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 374.43 |
| Formel vægt | 374.1729 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?