missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Prednisolone 17-Acetate, TRC

Artikelnummer. 30417405
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30417405 100 mg
30427562 25 mg
30418166 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30417405 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP703835100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 52628-64-5
Molekylær formel C23 H30 O6
Molekylvægt (g/mol) 402.48
Synonym Prednisolone 17-Acetate, (11β)-17-(Acetyloxy)-11,21-dihydroxypregna-1,4-diene-3,20-dione
IUPAC navn [(8S,9S,10R,11S,13S,14S,17R)-11-hydroxy-17-(2-hydroxyacetyl)-10,13-dimethyl-3-oxo-7,8,9,11,12,14,15,16-octahydro-6H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl] acetate
SMIL CC(=O)O[C@@]1(CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@H]3[C@@H](O)C[C@]12C)C(=O)CO

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Prednisolone 17-Acetate
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C23H30O6/c1-13(25)29-23(19(28)12-24)9-7-17-16-5-4-14-10-15(26)6-8-21(14,2)20(16)18(27)11-22(17,23)3/h6,8,10,16-18,20,24,27H,4-5,7,9,11-12H2,1-3H3/t16-,17-,18-,20+,21-,22-,23-/m0/s1
Formel vægt 402.2042
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.