Få mere at vide
Prednisolone 17-Acetate, Mikromol™
Artikelnummer. 30051939
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
30051939 50 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30051939 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0194.04
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Prednisolone 17-Acetate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Prednisolone 17-Acetate
CAS 52628-64-5
Analyt- eller komponentnavne Prednisolone 17-Acetate
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C23 H30 O6
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Prednisolone 17-Acetate
InChI formel InChI=1S/C23H30O6/c1-13(25)29-23(19(28)12-24)9-7-17-16-5-4-14-10-15(26)6-8-21(14,2)20(16)18(27)11-22(17,23)3/h6,8,10,16-18,20,24,27H,4-5,7,9,11-12H2,1-3H3/t16-,17-,18-,20+,21-,22-,23-/m0/s1
SMIL CC(=O)O[C@@]1(CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@H]3[C@@H](O)C[C@]12C)C(=O)CO
IUPAC navn [(8S,9S,10R,11S,13S,14S,17R)-11-hydroxy-17-(2-hydroxyacetyl)-10,13-dimethyl-3-oxo-7,8,9,11,12,14,15,16-octahydro-6H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl] acetate
Molekylvægt (g/mol) 402.48
Mængde 50 mg
Formel vægt 402.2042 g/mol