Få mere at vide
Prednisolon (1,0 mg/ml i methanol), TRC
Artikelnummer. 30466525
Skift visning
Mængde:
10 x 1 mL
Artikelnummer. Mængde
30466525 10 x 1 mL
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30466525 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCKIT825510X1ML
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Prednisolone
CAS 50-24-8
Molekylær formel C21 H28 O5
Mængde 10 x 1 mL
Synonym Prednisolone Acetate Imp. B (EP), Hydrocortisone Imp. A (EP), Pregna-1,4-diene-3,20-dione, 11,17,21-trihydroxy-, (11β)-, Pregna-1,4-diene-3,20-dione, 11β,17,21-trihydroxy- (8CI), (11β)-11,17,21-Trihydroxypregna-1,4-diene-3,20-dione, 1,2-Dehydrohydrocortisone, 1,4-Pregnadiene-11β,17α,21-triol-3,20-dione, 1,4-Pregnadiene-3,20-dione-11β,17α,21-triol, 1-Dehydrohydrocortisone, 11β,17,21-Trihydroxypregna-1,4-diene-3,20-dione, 11β,17α,21-Trihydroxypregna-1,4-diene-3,20-dione, Aprednislon, Co-Hydeltra, Codelcortone, Cortalone, Decaprednil, Decortin H, Delcortol, Delta F, Delta-Cortef, Delta-Ef-Cortelan, Delta-stab, Deltacortenol, Deltacortril, Deltacortril Enteric, Deltahydrocortisone, Deltasolone, Deltisilone, Di-Adreson F, Dicortol, Donisolone, Eazolin D, Fernisolone, Flamasone, Hostacortin H, Hydeltra, Hydeltrone, Hydrodeltalone, Hydrodeltisone, Hydroretrocortin, Hydroretrocortine, Klismacort, Metacortandralone, Meti-Derm, Meticortelone, Millipred, NSC 9120, NSC 9900, Panafcortelone, Paracortol, Precortalon, Precortancyl, Precortilon, Precortisyl, Predne-Dome, Prednelan, Predni-Dome, Prednicare, Prednicen, Predniretard, Prednisolona Syntex, Prednisolone, Predonin, Predonine, Preflam, Prelone, Prenolone, Scherisolon, Solone, Steran, Sterane, Sterolone, Supercortisol, Ulacort, Ultracorten H, Ultracortene H, Vetsolone, δ1-Cortisol, δ1-Dehydrocortisol, δ1-Dehydrohydrocortisone, δ1-Hydrocortisone
InChI formel InChI=1S/C21H28O5/c1-19-7-5-13(23)9-12(19)3-4-14-15-6-8-21(26,17(25)11-22)20(15,2)10-16(24)18(14)19/h5,7,9,14-16,18,22,24,26H,3-4,6,8,10-11H2,1-2H3/t14-,15-,16-,18+,19-,20-,21-/m0/s1
SMIL C[C@]12C[C@H](O)[C@H]3[C@@H](CCC4=CC(=O)C=C[C@]34C)[C@@H]1CC[C@]2(O)C(=O)CO
IUPAC navn (8S,9S,10R,11S,13S,14S,17R)-11,17-dihydroxy-17-(2-hydroxyacetyl)-10,13-dimethyl-7,8,9,11,12,14,15,16-octahydro-6H-cyclopenta[a]phenanthren-3-one
Molekylvægt (g/mol) 360.44
Formel vægt 360.1937
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) Prednisolone 1 mg/mL