Få mere at vide
Prednisolamate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Prednisolamate |
| CAS | 5626-34-6 |
| Molekylær formel | C27 H39 N O6 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | N,N-Diethylglycine (11β)-11,17-Dihydroxy-3,20-dioxopregna-1,4-dien-21-yl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C27H39NO6/c1-5-28(6-2)15-23(32)34-16-22(31)27(33)12-10-20-19-8-7-17-13-18(29)9-11-25(17,3)24(19)21(30)14-26(20,27)4/h9,11,13,19-21,24,30,33H,5-8,10,12,14-16H2,1-4H3/t19-,20-,21-,24+,25-,26-,27-/m0/s1 |
| SMIL | CCN(CC)CC(=O)OCC(=O)[C@@]1(O)CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@H]3[C@@H](O)C[C@]12C |
| IUPAC navn | [2-[(8S,9S,10R,11S,13S,14S,17R)-11,17-dihydroxy-10,13-dimethyl-3-oxo-7,8,9,11,12,14,15,16-octahydro-6H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-2-oxoethyl] 2-(diethylamino)acetate |
| Molekylvægt (g/mol) | 473.6 |
| Formel vægt | 473.2777 |