Få mere at vide
Predniensyre, TRC
Artikelnummer. 30134215
Skift visning
Mængde:
500 mg
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30134215 5 g
17992195 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30134215 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP7037105G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-10-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 37927-29-0
Molekylær formel C20 H26 O5
Molekylvægt (g/mol) 346.42
Synonym Prednienic Acid, Prednisolone Impurity B, (11β,17α)-11,17-Dihydroxy-3-oxo-androsta-1,4-diene-17-carboxylic Acid;
IUPAC navn (8S,9S,10R,11S,13S,14S,17R)-11,17-dihydroxy-10,13-dimethyl-3-oxo-7,8,9,11,12,14,15,16-oktahydro-6H-cyclopenta[a]fenanthren-17-carboxylsyre
SMIL C[C@]12C[C@H](O)[C@H]3[C@@H](CCC4=CC(=O)C=C[C@]34C)[C@@H]1CC[C@]2(O)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Prednienic Acid
Mængde 5 g
InChI formel InChI=1S/C20H26O5/c1-18-7-5-12(21)9-11(18)3-4-13-14-6-8-20(25,17(23)24)19(14,2)10-15(22)16(13)18/h5,7,9,13-16,22,25H,3-4,6,8,10H2,1-2H3,(H,23,24)/t13-,14-,15-,16+,18-,19-,20-/m0/s1
Formel vægt 346.178