Få mere at vide
Predniensyre, Mikromol™
Beskrivelse
Predniensyre, Mikromol
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Prednienic Acid |
| CAS | 37927-29-0 |
| Analyt- eller komponentnavne | Prednienic Acid |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Molekylær formel | C20 H26 O5 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Prednienic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C20H26O5/c1-18-7-5-12(21)9-11(18)3-4-13-14-6-8-20(25,17(23)24)19(14,2)10-15(22)16(13)18/h5,7,9,13-16,22,25H,3-4,6,8,10H2,1-2H3,(H,23,24)/t13-,14-,15-,16+,18-,19-,20-/m0/s1 |
| Løsningstype | Fedt |
| SMIL | C[C@]12C[C@H](O)[C@H]3[C@@H](CCC4=CC(=O)C=C[C@]34C)[C@@H]1CC[C@]2(O)C(=O)O |
| Vis mere |