Få mere at vide
Prednicarbate, Mikromol™
Artikelnummer. 17992156
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
17992156 250 mg
1 options
Artikelnummer. 17992156 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM3382.00
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Prednicarbate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Prednicarbate
CAS 73771-04-7
Analyt- eller komponentnavne Prednicarbate
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C27 H36 O8
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Prednicarbate, 11beta-Hydroxy-3,20-dioxopregna-1,4-diene-17,21-diyl 17-ethylcarbonate 21-propanoate, (11beta)-17-[(Ethoxycarbonyl)oxy]-11-hydroxy-21-(1-oxopropoxy)pregna-1,4-diene-3,20-dione, Dermatop, EsCort, HOE 777, Prednisolone 17-(ethyl carbonate) 21-propionate, Prednitop, Regenit, S 77-0777
InChI formel InChI=1S/C27H36O8/c1-5-22(31)34-15-21(30)27(35-24(32)33-6-2)12-10-19-18-8-7-16-13-17(28)9-11-25(16,3)23(18)20(29)14-26(19,27)4/h9,11,13,18-20,23,29H,5-8,10,12,14-15H2,1-4H3/t18-,19-,20-,23+,25-,26-,27-/m0/s1
SMIL CCOC(=O)O[C@@]1(CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@H]3[C@@H](O)C[C@]12C)C(=O)COC(=O)CC
IUPAC navn [2-[(8S,9S,10R,11S,13S,14S,17R)-17-ethoxycarbonyloxy-11-hydroxy-10,13-dimethyl-3-oxo-7,8,9,11,12,14,15,16-octahydro-6H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-2-oxoethyl] propanoate
Molekylvægt (g/mol) 488.57
Mængde 250 mg
Formel vægt 488.241 g/mol