Få mere at vide
Invitrogen™ Predictor™ hERG Fluorescence Polarization Assay Kit
Artikelnummer. 10532304
Skift visning
Mængde:
1 sæt
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10532304 1 sæt Hver
1 options
Artikelnummer. 10532304 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. PV5365
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Predictor™ hERG Fluorescence Polarization Assay Kit
Predictor™ hERG Fluorescence Polarization Assay Kit leverer et sæt validerede komponenter til at udføre hERG-kanals biokemiske bindingsstudier i fravær af radioligand. Assayen blev designet til at identificere potentielle hERG-kanalblokkere ved at producere data, der nøjagtigt korrelerer med patch-clamp elektrofysiologiske studier. Assayen er baseret på princippet om fluorescenspolarisation, hvor en rødforskudt fluorescerende sporstof fortrænges fra hERG-kanalen af forbindelser, der binder til kanalen. Assayens ydeevne blev valideret med et panel af etablerede hERG-kanalblokkere. Resultaterne fra assayen Predictor™ viser en høj korrelation med dem, der opnås ved patch clamp-teknikker.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Rød
Konjugeret Prædiktor hERG Tracer Rød
Detektionsmetode Fluorescens
Til brug med (udstyr) Mikropladelæsere
Mængde 1 sæt
Emballage 384-brønds plade
Indhold og opbevaring
PV5365 Predictor™ hERG Fluorescence Polarization Assay Kit
(Andre materialer er påkrævet separat; se venligst protokollen)
Inkluderer:
• Predictor™ hERG Membraner
• Predictor™ hERG Tracer Rød
• Predictor™ hERG buffere
• E-4031
• Predictor™ hERG Fluorescence Polarization Assay Protocol
•
Analysecertifikat Opbevar Predictor™ hERG-membraner ved -80 °C. De Predictor™ Tracer Red, ™Predictor-buffere og E-4301 skal opbevares ved -20 °C.
Assay Entry Biokemisk binding
Drugable mål Ionkanaler
Gen symbol hERG
Udlæsning Slutpunkt
Forsendelsestilstand Tøris
Systemtype Predictor™ System
Målindgang hERG
Produktlinje Prædiktor
Protein familie Ionkanaler
Produkttype Assay Kit
Vis mere Vis mindre
Må kun benyttes til forskningsformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.