Få mere at vide
Precocen 2, TRC
Artikelnummer. 30136615
Skift visning
Mængde:
100 mg
250 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30136615 250 mg
30133313 500 mg
30005698 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30136615 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP703350250MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 644-06-4
Molekylær formel C13 H16 O3
Molekylvægt (g/mol) 220.26
Synonym Precocene 2
IUPAC navn 6,7-dimethoxy-2,2-dimethylchromen
SMIL COc1cc2OC(C)(C)C=Cc2cc1OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Precocene II
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 250 mg
InChI formel InChI=1S/C13H16O3/c1-13(2)6-5-9-7-11(14-3)12(15-4)8-10(9)16-13/h5-8H,1-4H3
Formel vægt 220.1099
Procent renhed >95%