Få mere at vide
Gestigkeit Harry Precison kogeplade med automatisk styring
Artikelnummer. 10478421
Skift visning
Dimensioner (L x B x H):
200 x 200 x 125 mm
210 x 300 x 135 mm
310 x 475 x 205 mm
445 x 595 x 185 mm
610 x 160 x 155 mm
Temperatur (metrisk):
20 °C til 300 °C
20 °C til 350 °C
20 °C til 450 °C
Watt:
800 W
1100 W
2000 W
3300 W
Spænding:
2 x 400 V, N+PE
220/240 V
230 V
Pakningsstørrelse:
Hver
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dimensioner (L x B x H) Temperatur (metrisk) Watt Spænding unitSize
10478421 610 x 160 x 155 mm 20 °C til 300 °C 2000 W 230 V Hver
10789772 200 x 200 x 125 mm 20 °C til 350 °C 800 W 230 V Hver
10107871 210 x 300 x 135 mm 20 °C til 300 °C 1100 W 230 V Hver
10026181 445 x 595 x 185 mm 20 °C til 300 °C 3300 W 220/240 V Hver
10321422 310 x 475 x 205 mm 20 °C til 450 °C 3300 W 220/240 V Hver
10066201 445 x 595 x 185 mm 20 °C til 300 °C 3300 W 2 x 400 V, N+PE Hver
10117681 310 x 475 x 205 mm 20 °C til 450 °C 3300 W 2 x 400 V, N+PE Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 10478421 Leverandør Gestigkeit Harry Leverandørnr. PZ60SR
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Mikroprocessorstyrede præcisions digitale kogeplader - præcise temperaturer, nem betjening, holdbar.
  • De øvre overflader på præcisionskogepladerne er sammensat af en ekstremt effektiv varmeledende aluminiumslegering og har en glat, let at vedligeholde, oxideret belægning. Den elektriske langtidsopvarmning er designet til at sikre, at selv på pladens hjørner og kanter forbliver temperaturen ensartet.
  • Det mikroprocessorstyrede digitale instrument gør det muligt at forudindstille driftstemperaturen i 0,1 C-°delinger op til 99,9 °C og i 1 C-°delinger for temperaturer over 100 °C. Den forudindstillede temperatur forbliver programmeret, selv når enheden er blevet slukket. For at forhindre utilsigtede ændringer ved et uheld ved at trykke på én tast, er forudindstilling kun mulig med to fingre. Den aktuelle temperatur angives konstant med 14 mm høje cifre, efter at tasterne er blevet sluppet.
  • Alle modeller er udstyret med en elektronisk udgangsregulator, der gør det muligt at justere varmeeffekten fra 10 til 100 % for at forhindre, at kogepladen overskrider den forudindstillede temperatur og/eller for at forhindre enhver eftervarmeeffekt. Temperaturen på alle præcisionskogeplader måles med en indbygget hurtigreaktionssensor (PT 100).
  • Alle modeller er udstyret med en 3-polet diodeudgangsbøsning (ekstra lav spænding) for at muliggøre tilslutning af enten et kontakttermometer eller en tidskontakt for at opvarme eller afkøle apparatet med forudindstillede intervaller. Temperatursikringer for at forhindre overophedning er også tilgængelige i forskellige udløsningstrin.
  • Speciel funktion:
    • På grund af asymmetriske, hurtigt reagerende, specielle langtidsopvarmnings- og termosensorer samt effekttilpasning til de termiske krav, opnås ekstremt præcise temperaturer med en meget god ensartet varme over hele varmefladen.
    • Alle modeller kan også leveres med sort varmeflade.
Tekniske data
Topplademateriale Aluminiumslegering
Controller type 2860 SR
Temperatur (metrisk) 20 °C til 300 °C
Watt 2000 W
Spænding 230 V
Type Varmeplade
Vise Digital
Dimensioner (L x B x H) 610 x 160 x 155 mm