Få mere at vide
Thermo Scientific™ Precision™ Shaking Water Baths
Artikelnummer. p-6448019 Shop alle Thermo Scientific produkter
Kapacitet (metrisk):
15 L
27 L
Model-:
Precision DUB 15
Precision SWB 15
Precision SWB 15S
Precision SWB 27
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15365867
Brand: Thermo Scientific™ TSSWB15
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Få rystende vandbade, der understøtter en række følsomme applikationer inden for biovidenskab og QA/QC, fra opvarmning af skrøbelige reagenser til vævskultur og genetisk sekventering.
Thermo Scientific™ Precision™ rystende vandbade understøtter en række følsomme applikationer inden for biovidenskab og QA/QC – fra opvarmning af skrøbelige reagenser til vævsdyrkning og genetisk sekventering. Rengør og vedligehold nemt dit bad med nyt spolefri interiør. Precision rystebadet i lavvandet form har en aftagelig bakke, der gør det muligt at bruge mindre prøvebeholdere. Precision Dubnoff rystevandsbade er specielt designet til applikationer, der kræver, at dine prøver inkuberes i en kontrolleret atmosfære
  • Nemt at rengøre og vedligeholde badekar med spolefrit design
  • Optimer tidsplanen med automatiske tænd/sluk-timere
  • Hjælper med at forhindre overophedning af badet og beskadigelse med beskyttelse mod lavt væskeindhold
  • Gem nemt almindeligt anvendte indstillinger med fire forudindstillinger for temperatur og rystehastighed
  • Hjælp med at beskytte dit arbejde med akustiske alarmer
  • Betjen og overvåg nemt med ikonbaseret grafisk display
  • Plads til højere laboratorieartikler med nyt hængslet låg og udvidet højde
  • Indeholder næste generations rystemotor
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kammermateriale Rustfrit stål, AISI 304
Controller type Digital
Kapacitet (metrisk) 15 L
Certificeringer/compliance UL, CE
Temperaturområde Omgivende +5 til 100 °C
Type Shaking Water Bath
Vise Monokrom LCD
Varmekapacitet 1200 w
Inkluderer Gavldæksel i rustfrit stål og gummiand
Materiale Epoxy-pulverlakeret koldvalset stål
Model- Precision SWB 15
Forudindstillede temperaturer 4
Temperaturstabilitet ±0,1 °C
Temperaturensartethed ±0,05 °C
Dimensioner (L x B x H) 15,5 x 24,9 x 9,8 tommer (394 x 632 x 249 mm)
Elektriske krav Global spænding 100/115 V 200/230 V 50/60 Hz
Strømstyrke 9.0-10.5 / 4.3-5.0 (120V/230V)