Få mere at vide
Thermo Scientific™ Precision™ Shaking Water Baths
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Thermo Scientific™ Precision™ rystende vandbade understøtter en række følsomme applikationer inden for biovidenskab og QA/QC – fra opvarmning af skrøbelige reagenser til vævsdyrkning og genetisk sekventering. Rengør og vedligehold nemt dit bad med nyt spolefri interiør. Precision rystebadet i lavvandet form har en aftagelig bakke, der gør det muligt at bruge mindre prøvebeholdere. Precision Dubnoff rystevandsbade er specielt designet til applikationer, der kræver, at dine prøver inkuberes i en kontrolleret atmosfære
- Nemt at rengøre og vedligeholde badekar med spolefrit design
- Optimer tidsplanen med automatiske tænd/sluk-timere
- Hjælper med at forhindre overophedning af badet og beskadigelse med beskyttelse mod lavt væskeindhold
- Gem nemt almindeligt anvendte indstillinger med fire forudindstillinger for temperatur og rystehastighed
- Hjælp med at beskytte dit arbejde med akustiske alarmer
- Betjen og overvåg nemt med ikonbaseret grafisk display
- Plads til højere laboratorieartikler med nyt hængslet låg og udvidet højde
- Indeholder næste generations rystemotor
ADVARSEL:
Denne enhed bruger N5-20 stiktype (ikke N5-15). Det kræver en 20A stikkontakt.
Tekniske data
Tekniske data
| Kammermateriale | Rustfrit stål, AISI 304 |
| Controller type | Digital |
| Kapacitet (metrisk) | 27 l |
| Certificeringer/compliance | UL, CE |
| Temperaturområde | Omgivende +5 til 100 °C |
| Type | Shaking Water Bath |
| Vise | Monokrom LCD |
| Varmekapacitet | 1500 w |
| Inkluderer | Gavldæksel i rustfrit stål og gummiand |
| Materiale | Epoxy-pulverlakeret koldvalset stål |
| Vis mere |