Få mere at vide
Thermo Scientific™ Precision™ Shaking Water Baths
Artikelnummer. 15365867 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
15 l
27 l
Model-:
Precision DUB 15
Precision SWB 15
Precision SWB 15S
Precision SWB 27
Pakningsstørrelse:
Hver
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Model- Pakningsstørrelse
15365867 15 l Precision SWB 15 Hver
15375867 27 l Precision SWB 27 Hver
15385867 15 l Precision SWB 15S Hver
15395867 15 l Precision DUB 15 Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15365867 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. TSSWB15
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    20700.00 DKK
    19025.45 DKK / Pakke med 1
    Spare 1674.55 DKK
    8% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 21-01-2027
Få rystende vandbade, der understøtter en række følsomme applikationer inden for biovidenskab og QA/QC, fra opvarmning af skrøbelige reagenser til vævskultur og genetisk sekventering.
Thermo Scientific™ Precision™ rystende vandbade understøtter en række følsomme applikationer inden for biovidenskab og QA/QC – fra opvarmning af skrøbelige reagenser til vævsdyrkning og genetisk sekventering. Rengør og vedligehold nemt dit bad med nyt spolefri interiør. Precision rystebadet i lavvandet form har en aftagelig bakke, der gør det muligt at bruge mindre prøvebeholdere. Precision Dubnoff rystevandsbade er specielt designet til applikationer, der kræver, at dine prøver inkuberes i en kontrolleret atmosfære
  • Nemt at rengøre og vedligeholde badekar med spolefrit design
  • Optimer tidsplanen med automatiske tænd/sluk-timere
  • Hjælper med at forhindre overophedning af badet og beskadigelse med beskyttelse mod lavt væskeindhold
  • Gem nemt almindeligt anvendte indstillinger med fire forudindstillinger for temperatur og rystehastighed
  • Hjælp med at beskytte dit arbejde med akustiske alarmer
  • Betjen og overvåg nemt med ikonbaseret grafisk display
  • Plads til højere laboratorieartikler med nyt hængslet låg og udvidet højde
  • Indeholder næste generations rystemotor
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kammermateriale Rustfrit stål, AISI 304
Controller type Digital
Kapacitet (metrisk) 15 l
Certificeringer/compliance UL, CE
Temperaturområde Omgivende +5 til 100 °C
Type Shaking Water Bath
Vise Monokrom LCD
Varmekapacitet 1200 w
Inkluderer Gavldæksel i rustfrit stål og gummiand
Materiale Epoxy-pulverlakeret koldvalset stål
Model- Precision SWB 15
Forudindstillede temperaturer 4
Temperaturstabilitet ±0,1 °C
Temperaturensartethed ±0,05 °C
Dimensioner (L x B x H) 15,5 x 24,9 x 9,8 tommer (394 x 632 x 249 mm)
Elektriske krav Global spænding 100/115 V 200/230 V 50/60 Hz
Strømstyrke 9.0-10.5 / 4.3-5.0 (120V/230V)