Få mere at vide
Applied Biosystems™ Præcisionspladeholder til 7500 Real-Time PCR-systemer
Artikelnummer. 17115324 Shop alle Applied Biosystems produkter
Skift visning
Mængde:
1 stk.
Artikelnummer. Mængde
17115324 1 stk.
1 options
Artikelnummer. 17115324 Leverandør Applied Biosystems™ Leverandørnr. A24820
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-11-2026
Nødvendig til brug af MicroAmp™ EnduraPlate™ optiske reaktionsplader på Applied Biosystems™ 7500 PCR-systemer i realtid
  • Denne præcisionspladeholder er påkrævet til brug af MicroAmp™ EnduraPlate™ optiske reaktionsplader på Applied Biosystems™ 7500 PCR-systemer i realtid. Det rummer også MicroAmp™ optiske reaktionsplader
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring 7500 reaktioner
Til brug med (udstyr) 7500 system
Produkttype Præcisionspladeholder
Til brug med (applikation) Realtids-PCR (qPCR)
Mængde 1 stk.
PCR metode qPCR