Få mere at vide
Zwiebel™ Præcision OIML F1 vægt
:
Præcision OIML F1 vægt
Beskrivelse
- Præcis kalibreringsvægt
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Vægt |
| Klassifikation | OIML F1 |
| Vægt (metrisk) | 2 g |
| Til brug med (applikation) | Balance kalibrering |