Få mere at vide
Slice™ Præcisionskniv
Artikelnummer. 16403649
Skift visning
Farve:
Sort/orange
Artikelnummer. Farve
16403649 Sort/orange
1 options
Artikelnummer. 16403649 Leverandør Slice™ Leverandørnr. 10580
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    128.00 DKK
    118.86 DKK / Pakke med 1
    Spare 9.14 DKK
    7% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 19-10-2026
Unik håndtagsform giver præcis kontrol over indviklet skæring
  • Bladtype: lige kant, afrundet spids
  • Ring-stil håndtag med komfort greb
  • Ambidextrous design
  • Kompatible klinger: 10518, 10519, 10520, 10532 (ingen mejsler)
  • Inkluderer 1 keramisk klinge med rund spids (10518)
  • Fingervenlig kant forbliver skarp 11x længere
  • Kemisk inert klinge ruster aldrig
  • Ikke-gnistgivende, ikke-ledende klinge
  • Reducerer skader, sænker omkostningerne
  • Udskiftning af knivblad uden værktøj
  • Tekniske data
    Håndtag Type Fast klinge
    Produkttype Præcisionskniv
    Længde (engelsk) 4,29 tommer.
    Længde (metrisk) 109 mm
    Materiale GFN, messing, polypropylen, zirconiumoxid
    Farve Sort/orange
    Til brug med (applikation) Sikkerhedsskæring
    Inkluderer 1 keramisk ligekant afrundet spidsklinge
    nr. pr. pakke 1 hv.
    Vægt (engelsk) 0,72 oz.
    Vægt (metrisk) 20.3 g
    Bredde (engelsk) 1,51 tommer.
    Bredde (metrisk) 38.25 mm