Få mere at vide
Gestigkeit Harry Præcisions-kogeplade uden controller
Dimensioner (L x B x H):
140 x 140 x 125 mm
200 x 280 x 125 mm
350 x 350 x 125 mm
430 x 580 x 185 mm
610 x 160 x 125 mm
Watt:
1000 W
2000 W
2200 W
3300 W
4500 W
Spænding:
2 x 400 V, N+PE
230 V
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- De øvre overflader på præcisionskogepladerne er sammensat af en ekstremt effektiv varmeledende aluminiumslegering og har en glat, let at vedligeholde, oxideret belægning. Den elektriske langtidsopvarmning er designet til at sikre, at selv på pladens hjørner og kanter forbliver temperaturen ensartet.
- Det mikroprocessorstyrede digitale instrument gør det muligt at forudindstille driftstemperaturen i 0,1 C-°delinger op til 99,9 °C og i 1 C-°delinger for temperaturer over 100 °C. Den forudindstillede temperatur forbliver programmeret, selv når enheden er blevet slukket. For at forhindre utilsigtede ændringer ved et uheld ved at trykke på én tast, er forudindstilling kun mulig med to fingre. Den aktuelle temperatur angives konstant med 14 mm høje cifre, efter at tasterne er blevet sluppet.
- Alle modeller er udstyret med en elektronisk udgangsregulator, der gør det muligt at justere varmeeffekten fra 10 til 100 % for at forhindre, at kogepladen overskrider den forudindstillede temperatur og/eller for at forhindre enhver eftervarmeeffekt. Temperaturen på alle præcisionskogeplader måles med en indbygget hurtigreaktionssensor (PT 100).
- Alle modeller er udstyret med en 3-polet diodeudgangsbøsning (ekstra lav spænding) for at muliggøre tilslutning af enten et kontakttermometer eller en tidskontakt for at opvarme eller afkøle apparatet med forudindstillede intervaller. Temperatursikringer for at forhindre overophedning er også tilgængelige i forskellige udløsningstrin.
- Speciel funktion:
- På grund af asymmetriske, hurtigt reagerende, specielle langtidsopvarmnings- og termosensorer samt effekttilpasning til de termiske krav, opnås ekstremt præcise temperaturer med en meget god ensartet varme over hele varmefladen.
- Alle modeller kan også leveres med sort varmeflade.
Tekniske data
Tekniske data
| Topplademateriale | Aluminiumslegering |
| Temperatur (metrisk) | 20 °C til 350 °C |
| Watt | 1000 W |
| Spænding | 230 V |
| Type | Varmeplade |
| Vise | Digital |
| Dimensioner (L x B x H) | 200 x 280 x 125 mm |