Få mere at vide
Gestigkeit Harry™ Præcisions-kogeplade med regulator, omgivende til 350 °C, aluminiumslegering
Artikelnummer. 10391652
Topplademateriale:
Aluminiumslegering
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10391652
Brand: Gestigkeit Harry™ PZ14SR
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Form: Firkantet, Størrelse: 3,9 x 3,9 tommer.
Form: Firkantet; Størrelse: 3,9 x 3,9 tommer.
Tekniske data
Topplademateriale Aluminiumslegering
Størrelse 3,9 x 3,9 tommer.
Temperatur (metrisk) Omgivelsestemperatur til 350 °C
Vægt (engelsk) 4.9 lb.
Vægt (metrisk) 2.2 kg
Watt 450 W
Elektriske krav 230 V, 450 w
Form Firkant
Spænding 230 V
Type Varmeplade