Få mere at vide
Gestigkeit Harry Præcision kogeplade
Artikelnummer. 10769592
Skift visning
Dimensioner (L x B x H):
140 x 140 x 135 mm
350 x 350 x 155 mm
430 x 580 x 185 mm
440 x 290 x 155 mm
440 x 290 x 190 mm
610 x 160 x 155 mm
Temperatur (metrisk):
20 °C til 300 °C
20 °C til 350 °C
20 °C til 450 °C
Spænding:
2 x 400 V, N+PE
220 V
230 V
Watt:
2000 W
2200 W
3300 W
4500 W
Pakningsstørrelse:
Hver
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dimensioner (L x B x H) Temperatur (metrisk) Spænding Watt Pakningsstørrelse
10769592 440 x 290 x 190 mm 20 °C til 450 °C 230 V 3300 W Hver
10066211 140 x 140 x 135 mm 20 °C til 350 °C 230 V 4500 W Hver
10086221 350 x 350 x 155 mm 20 °C til 300 °C 220 V 2200 W Hver
10361082 430 x 580 x 185 mm 20 °C til 350 °C 230 V 3300 W Hver
10269431 430 x 580 x 185 mm 20 °C til 350 °C 2 x 400 V, N+PE 3300 W Hver
10066131 440 x 290 x 155 mm 20 °C til 450 °C 2 x 400 V, N+PE 3300 W Hver
10229341 610 x 160 x 155 mm 20 °C til 350 °C 230 V 2000 W Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 10769592 Leverandør Gestigkeit Harry Leverandørnr. PZ44EB/230
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    28276.50 DKK
    21201.21 DKK / Pakke med 1
    Spare 7075.29 DKK
    25% Slukket
Forventet forsendelse: 28-01-2027
Præcisions-kogeplader, PZ-serien til kontinuerlig drift. Giver ekstremt nøjagtige, ensartede temperaturer, selv i pladehjørner og på kanter.
  • Til kontinuerlig drift.
  • Giver ekstremt nøjagtige, ensartede temperaturer, selv i pladehjørner og på kanter.
  • Varmeoverflade i poleret anodiseret aluminium.
  • Mikroprocessorstyret temperaturregulator med temperaturindstilling op til 99,9 i trin på 0,1 °C, over 99,9 i trin på 1 °C. Faktisk temperatur vises kontinuerligt.
  • Med separat effektregulator til ydelsestilpasning til varmekravene fra 10 til 100%.
  • Indbygget relæ tillader direkte tilslutning af elektroniske kontakttermometre.
  • Justerbar temperaturmonitor fra 50 til 300 C (°med PZ 28-1, 30 til 110 C) for °at forhindre for høje temperaturer.
Tekniske data
Controller type Mikroprocessor-styring
Temperatur (metrisk) 20 °C til 450 °C
Watt 3300 W
Spænding 230 V
Type Digital kogeplade
Vise Digital
Dimensioner (L x B x H) 440 x 290 x 190 mm