Få mere at vide
Gestigkeit Harry™ Præcisions-kogeplader med controller, °100 C til 350 °C, aluminiumslegering
Topplademateriale:
Aluminiumslegering
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Mikroprocessorstyret digital regulator gør det muligt at forudindstille driftstemperaturen i 0,1 C-°trin op til 99,9 °C og i 1 C-°trin for temperaturer over 100 °C
- Har elektronisk effektstyring, der gør det muligt at justere varmeeffekten mellem 10 og 100 %
- Udstyret med 3-polet diodeudgangsbøsning (ekstra lav spænding)
Tekniske data
Tekniske data
| Topplademateriale | Aluminiumslegering |
| Controller type | Mikroprocessor |
| Størrelse | 11,3 x 11,3 tommer. |
| Temperatur (metrisk) | 100 °C til 350 °C |
| Vægt (engelsk) | 23.8 lb. |
| Vægt (metrisk) | 10.8 kg |
| Watt | 2200 W |
| Form | Firkant |
| Spænding | 230 V |
| Type | Varmeplade |